Principaux documents
S450987
ALLOCRYPTOPINE
AldrichCPR
S450987-250MG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S450987-250MG
183,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.421
Numéro MDL:
183,00 €