A6553
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid lithium salt
~95%
Synonyme(s) :
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, AP-5
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~95%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES
[Li].NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Li.H/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);;
Clé InChI
QIVHTKSFMZBERS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable