Principaux documents
S447285
S-DIPHENYLMETHYL-L-CYSTEINE
AldrichCPR
S447285-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S447285-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.383
Numéro MDL:
110,00 €