Principaux documents
S442526
4-ETHYL-3-HEXANOL
AldrichCPR
S442526-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S442526-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.232
Numéro MDL:
158,00 €