Principaux documents
S433454
ETHYL ACETOACETATE, COPPER DERIVATIVE
AldrichCPR
S433454-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S433454-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18CuO6
Poids moléculaire :
321.82
Numéro MDL:
29,20 €