Principaux documents
S426156
PAPAVERINE SULFONIC ACID (SULFONIC ACID UNSPECIFIED)
AldrichCPR
S426156-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S426156-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H21NO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.457
Numéro MDL:
158,00 €