Principaux documents
1.01340
Supelco
Congo red (C.I. 22120)
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Congo red (C.I. 22120)
25 G
80,00 €
80,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
80,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H22N6Na2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
696.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-358-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
80,00 €
Date d'expédition estimée le19 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Congo red (C.I. 22120), indicator Reag. Ph Eur
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 Pa
Forme
powder
Puissance
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perte
≤5% loss on drying, 110°C
Couleur
almost clear to slightly turbid red, 1.0g/L;water
red-brown
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>360 °C
Masse volumique apparente
600‑700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Appearance: Red-brown to brownishred powder, eventually with granular parts.
Appearance of solution (1.0 gr/l; water): Almost clear to slightly turbid, red
Transition range: pH 3.0 - pH 5.2violet - orange-red
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Sensitivity test: passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)