Principaux documents
S418927
3-METHYL-4-NITROSOPHENOL
AldrichCPR
S418927-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S418927-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.139
Numéro MDL:
158,00 €