Principaux documents
S292230
3-PHENYL-3H-ISOBENZOFURAN-1-ONE
AldrichCPR
S292230-25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S292230-25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.235
Numéro MDL:
178,00 €