Principaux documents
S414557
5-ETHYL-2-HEPTANOL
AldrichCPR
S414557-1G
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S414557-1G
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.259
Numéro MDL:
70,50 €