Principaux documents
S414115
1-PIPERIDINO-1-CYCLOHEXENE
AldrichCPR
S414115-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S414115-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.281
Numéro MDL:
158,00 €