Principaux documents
S39943
1,2-DINITRO-4-(TRIFLUORO-METHANESULFONYL)-BENZENE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H3F3N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.171
Numéro MDL:
29,20 €