Principaux documents
612685
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene solution
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Synonyme(s) :
Trifluorure de benzényle
1 EA
273,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
273,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Concentration
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
3 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
19F sensitivity
Quantité
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
[Hygienic standardization of benzotrifluoride level in reservoir water].
V I Antonova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 86-87 (1985-02-01)
Shota Tsukada et al.
Neuropharmacology, 48(4), 479-491 (2005-03-10)
Glutamate transporters rapidly take up synaptically released glutamate and maintain the glutamate concentration in the synaptic cleft at a low level. (2S, 3S)-3-[3-[4-(trifluoromethyl)benzoylamino]benzyloxy]aspartate (TFB-TBOA) is a novel glutamate transporter blocker that potently suppresses the activity of glial transporters. TFB-TBOA inhibited
T Thriveni et al.
Environmental monitoring and assessment, 151(1-4), 9-18 (2008-04-04)
An electroanalytical method has been developed for the determination of the herbicides ethalfluralin[N-ethyl-N-(2-methyl-2-propenyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl) bezenamine] and methalpropalin [N-(2-methyl-2-propenyl)-2, 6-dinitro-N-propyl-4 (trifluoromethyl) benzenamine] by differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP-AdSV) on a hanging mercury drop electrode (HMDE) with universal buffer as supporting electrolyte.
C Yost et al.
Applied occupational and environmental hygiene, 15(1), 165-170 (2000-03-11)
Three solvents (OXSOL 10, monochlorotoluene or mixed isomers of 1- chloro-2-methyl benzene and 1-chloro-4-methyl benzene; OXSOL 100, parachlorobenzotrifluoride or 1-chloro-4-(trifluoromethyl) benzene; and OXSOL 2000, benzotrifluoride or trifluoromethyl benzene) produced by Occidental Chemical Corporation (Niagara Falls, NY) were considered as candidates
Oxidative trifluoromethylation of arylboronates with shelf-stable potassium (trifluoromethyl)trimethoxyborate.
Bilal A Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1577-1581 (2012-01-13)
Articles
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.