Principaux documents
S398527
4-CARBAMOYL-1-TETRADECYLPYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
S398527-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S398527-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H35BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.419
Numéro MDL:
29,20 €