Principaux documents
727954
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
98%
Synonyme(s) :
HMIM BTI, HMIM TFS
5 G
93,10 €
50 G
760,00 €
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
93,10 €
50 G
760,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19F6N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
98%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CCCCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H19N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
RCNFOZUBFOFJKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluormethylsulfonyl)imide is a 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquid.[1] The solubility of gases such as oxygen and methane in HMIM TFS can be improved in the presence of carbon dioxide.[2]
Application
  • Electrochemical behavior and determination of rutin on modified carbon paste electrodes.: This research investigates the electrochemical properties of rutin using modified carbon paste electrodes incorporating 1-Hexyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, an ionic liquid. The study highlights the ionic liquid′s role in enhancing the electrode′s sensitivity and stability, making it a promising material for electrochemical sensing applications (Macikova et al., 2012).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Surface tension measurements with validated accuracy for four 1-alkyl-3-methylimidazolium based ionic liquids.
Klomfar J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(3), 323-329 (2010)
Fluid-phase behavior of {1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide,[C6mim][NTf2],+ C2? C8 n-alcohol} mixtures: Liquid? liquid equilibrium and excess volumes
Lachwa, Joanna, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51.6, 2215-2221 (2006)
Excess properties of binary mixtures containing 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide ionic liquid and polar organic compounds
Gonzalez, Emilio J., Angeles Dominguez, and Eugenia A. Macedo
The Journal of Chemical Thermodynamics, 47, 300-311 (2012)
Thermophysical properties of 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide at high temperatures and pressures
Safarov, Javid, et al.
Journal of Molecular Liquids, 187, 137-156 (2013)
Low-temperature heat capacity of room-temperature ionic liquid, 1-hexyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide
Shimizu, Yoshitaka, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110.28, 13970-13975 (2006)