Principaux documents
S392766
N-(4-CHLOROPHENYL)-MALEIMIDE
AldrichCPR
S392766-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S392766-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.618
Numéro MDL:
158,00 €