Principaux documents
T189979
(3AR,7AS)-3A,7A-DIMETHYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.221
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.