Principaux documents
S39099
4-TERT-BUTYL-BENZOIC ACID
AldrichCPR
S39099-100MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S39099-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.233
Numéro MDL:
158,00 €