Principaux documents
S382221
2-BENZOYLBENZAMIDE
AldrichCPR
S382221-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S382221-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.249
Numéro MDL:
158,00 €