Principaux documents
S375896
1,5-BIS-(METHYLTHIO)-PENTANE
AldrichCPR
S375896-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S375896-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H16S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.334
Numéro MDL:
158,00 €