Principaux documents
S373486
GLUCOSE UREIDE
AldrichCPR
S373486-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S373486-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.199
Numéro MDL:
158,00 €