Principaux documents
S369640
METHYL 3-CYANOPROPIONATE
AldrichCPR
S369640-25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S369640-25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.117
Numéro MDL:
178,00 €