Principaux documents
S365629
ETHYL 3-(4-CHLOROANILINO)CROTONATE
AldrichCPR
S365629-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S365629-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.704
Numéro MDL:
29,20 €