Principaux documents
708798
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromoindole
97%
Synonyme(s) :
5,7-Dibromo-1H-indole
1 G
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
139,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
67-72 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Clé InChI
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges