Principaux documents
S365157
N-ALPHA-P-TOSYL-L-ARGININE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S365157-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S365157-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H21ClN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.854
Numéro MDL:
29,20 €