N8010
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride
protease substrate, ≥95.0% (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Guanidinobenzoic acid 4-nitrophenylester hydrochloride, NPGB, pNPGB
283,00 €
About This Item
283,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride, protease inhibitor and substrate
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
Clé InChI
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable