Principaux documents
S364002
1,3,6-NAPHTHALENETRISULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S364002-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S364002-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H5Na3O9S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.307
Numéro MDL:
158,00 €