Documents
663239
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H39N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
621.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
184-188 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
Clé InChI
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable