Principaux documents
S301124
(E)-DIETHYL 4,4'-(ETHENE-1,2-DIYL)DIBENZOATE
AldrichCPR
25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.38
Numéro MDL:
178,00 €