Principaux documents
S363049
2-MERCAPTOETHYL ACETATE
AldrichCPR
S363049-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S363049-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H8O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.171
Numéro MDL:
158,00 €