Principaux documents
S361917
2-ETHYL-2-PROPYL-1-HEXANOL
AldrichCPR
S361917-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S361917-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.313
Numéro MDL:
41,40 €