Principaux documents
S359769
1-CYANO-1,2-DIHYDRO-2-HYDROXYQUINOLINE
AldrichCPR
S359769-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S359769-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.188
Numéro MDL:
29,20 €