Principaux documents
S358509
4-BENZYLOXYANISOLE
AldrichCPR
S358509-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S358509-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.266
Numéro MDL:
158,00 €