459704
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
About This Item
Produits recommandés
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
phenyl
Chaîne SMILES
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Clé InChI
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter