Principaux documents
S355968
TETRAPHENYL-1,2-DIHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S355968-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S355968-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C32H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.53
Numéro MDL:
41,40 €