Principaux documents
S704695
3-HEXYNE-1,1,6,6-TETRACARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S704695-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S704695-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.186
Numéro MDL:
29,20 €