Principaux documents
S352381
ALPHA-(4-METHOXYPHENYL)-4-MORPHOLINEACETONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.285
Numéro MDL:
Autres remarques