Principaux documents
AXYHGB152015
Corning® Axygen® 20 well comb for use with 15 cm gel system
thickness (1.5 mm)
Synonyme(s) :
gel system accessory
1 EACH
47,00 €
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
47,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NB.15
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Corning HGB15-20-15
Épaisseur
(1.5 mm)
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.