Merck
Passer à
APPA002
Green Universal Detection Reagent
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
20 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
482,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
482,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
DUO92014DUO92007DUO92008
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
form
solution
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c