Principaux documents
S338427
2-AMINO-PENTANEDIOIC ACID DIMETHYL ESTER, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S338427-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S338427-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.647
Numéro MDL:
29,20 €