Principaux documents
S324868
2,9-DIMETHYL-5,6,11,12-TETRAHYDRO-DIBENZO(A,E)CYCLOOCTENE
AldrichCPR
25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.36
Numéro MDL:
158,00 €