15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
PED-diol (n=8)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (oligomer purity)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
Clé InChI
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves