Principaux documents
S295019
2-METHOXY-6-METHYL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
S295019-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S295019-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.232
Numéro MDL:
29,20 €