M35800
4-Methylcinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
196-198 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
Clé InChI
RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable