Principaux documents
S285714
BIS(9,10-DIOXO-9,10-DIHYDROANTHRACENE-1-DIAZONIUM) ZINC(II) CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H14Cl4N4O4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
677.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.