Principaux documents
S284246
5-BROMO-BENZO(DE)ISOCHROMENE-1,3-DIONE
AldrichCPR
S284246-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S284246-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H5BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.076
Numéro MDL:
110,00 €