Principaux documents
S658170
4-PHENYLTHIO-1,8-NAPHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S658170-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S658170-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H10O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.343
Numéro MDL:
29,20 €