Principaux documents
S277940
(2-CARBOXY-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H22BrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.342
Numéro MDL:
110,00 €