Principaux documents
S242152
3-DIPHENYLAMINO-PROPANE-1,2-DIOL
AldrichCPR
S242152-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S242152-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.308
Numéro MDL:
110,00 €