Principaux documents
S217832
1-METHOXY-4-(4-METHOXYBENZYL)BENZENE
AldrichCPR
S217832-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S217832-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.294
Numéro MDL:
110,00 €